Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301032-1G PC301032-250MG
APOSPC301032-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC301032-1G APOSPC301032-250MG
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
MW: 274,651 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité