8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301039-1G PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC301039-1G APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
MW: 305,076 g/mol
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2514941-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité