3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302056-1G PC302056-5G
APOSPC302056-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302056-1G APOSPC302056-5G
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205749
Numéro CAS: 773132-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité