Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 383 EUR InStock
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303,664 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277503
Numéro CAS: 680211-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité