4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(Dimethylamino)pyridin-3-yl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(Dimethylamino)-3-(2,2,2-trifluoroethanoyl)pyridine
PC4017-1G PC4017-5G PC4017-250MG
APOSPC4017-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC4017-1G APOSPC4017-5G APOSPC4017-250MG
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Formule: C₉H₉F₃N₂O
MW: 218,176 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (4 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09904820
Numéro CAS: 230305-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité