6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404574-1G PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA 301 EUR InStock
APOSPC404574-1G APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀FNO
MW: 239,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505230
Numéro CAS: 103914-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité