1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC410047-1G PC410047-250MG PC410047-5G
APOSPC410047-1GEA 173 EUR InStock
APOSPC410047-1G APOSPC410047-250MG APOSPC410047-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
Formule: C₆H₁₂F₂N₂
MW: 150,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08696507
Numéro CAS: 767609-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité