7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 857 EUR InStock
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Formule: C₁₄H₁₀FNO₂
MW: 243,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29472335
Numéro CAS: 1584139-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité