Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450115-1G PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC450115-1G APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Formule: C₆H₄F₁₀O
MW: 282,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123959
Numéro CAS: 1691-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité