N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450488-1G PC450488-250MG
APOSPC450488-1GEA 960 EUR InStock
APOSPC450488-1G APOSPC450488-250MG
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine
Formule: C₁₃H₁₁F₁₂NO₂
MW: 441,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29765768
Numéro CAS: 5771-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité