(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 1680 EUR InStock
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formule: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,066 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (25 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199791
Numéro CAS: 148683-14-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité