Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 505 EUR InStock
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Formule: C₆H₇ClF₂O₃
MW: 200,568 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24477415
Numéro CAS: 933772-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité