5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 1320 EUR InStock
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Formule: C₈H₆BrFN₂O₃
MW: 277,047 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441790
Numéro CAS: 1313588-91-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité