1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Perfluorobut-1-yl)pentane
PC49286-1G PC49286-25G PC49286-5G
APOSPC49286-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC49286-1G APOSPC49286-25G APOSPC49286-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane
Formule: C₉H₁₁F₉
MW: 290,169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123953
Numéro CAS: 1190430-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité