2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanol
PC49498-1G PC49498-5G
APOSPC49498-1GEA 122 EUR InStock
APOSPC49498-1G APOSPC49498-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909667
Numéro CAS: 476620-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité