2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500167-1G PC500167-250MG
APOSPC500167-1GEA 260 EUR InStock
APOSPC500167-1G APOSPC500167-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194490
Numéro CAS: 2844-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité