2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501904-1G PC501904-250MG PC501904-5G
APOSPC501904-1GEA 412 EUR InStock
APOSPC501904-1G APOSPC501904-250MG APOSPC501904-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18385074
Numéro CAS: 1261839-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité