2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-methylbenzene
PC501951-1G PC501951-250MG PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC501951-1G APOSPC501951-250MG APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922624
Numéro CAS: 1208074-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité