5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxymethylphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC502140-1G PC502140-5G PC502140-10G PC502140-25G
APOSPC502140-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC502140-1G APOSPC502140-5G APOSPC502140-10G APOSPC502140-25G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11111910
Numéro CAS: 1246633-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité