3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502419-10G PC502419-1G PC502419-5G
APOSPC502419-10GEA 708 EUR InStock
APOSPC502419-10G APOSPC502419-1G APOSPC502419-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254,989 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25956267
Numéro CAS: 118829-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité