3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634829
Numéro CAS: 2244087-79-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité