2-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502995-1G PC502995-25G PC502995-5G
APOSPC502995-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC502995-1G APOSPC502995-25G APOSPC502995-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22557598
Numéro CAS: 1360887-95-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité