2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502997-1G PC502997-25G PC502997-5G
APOSPC502997-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC502997-1G APOSPC502997-25G APOSPC502997-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₃BrF₃NO₂
MW: 282,014 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32200433
Numéro CAS: 848771-80-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité