2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740570
Numéro CAS: 1807212-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité