2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510217-1G PC510217-250MG
APOSPC510217-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510217-1G APOSPC510217-250MG
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Formule: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16503160
Numéro CAS: 109086-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité