5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 313 EUR InStock
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189822
Numéro CAS: 1196153-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité