4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520778-1G PC520778-5G
APOSPC520778-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC520778-1G APOSPC520778-5G
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine
Formule: C₁₃H₁₇BrFNO₂
MW: 318,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22989488
Numéro CAS: 944279-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité