2,4-Difluoro-5-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52128-1G PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC52128-1G APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Formule: C₆H₃F₂IO
MW: 255,989 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28986198
Numéro CAS: 1935521-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité