3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂I
MW: 332,912 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391111
Numéro CAS: 1261476-63-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité