4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530019-1G PC530019-250MG
APOSPC530019-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC530019-1G APOSPC530019-250MG
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426493
Numéro CAS: 327107-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité