2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530042-1G PC530042-500MG
APOSPC530042-1GEA 699 EUR InStock
APOSPC530042-1G APOSPC530042-500MG
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831938
Numéro CAS: 51337-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité