4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
PC53336-1G PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC53336-1G APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042622
Numéro CAS: 179990-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité