2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 52.2 EUR InStock
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₃F₄NO
MW: 193,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189065
Numéro CAS: 1060802-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité