2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53552-1G PC53552-250MG PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC53552-1G APOSPC53552-250MG APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30537676
Numéro CAS: 2149589-77-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité