6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5521-1G PC5521-500MG PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC5521-1G APOSPC5521-500MG APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781604
Numéro CAS: 885522-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité