5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56131-1G PC56131-250MG
APOSPC56131-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC56131-1G APOSPC56131-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30338944
Numéro CAS: 1692806-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité