2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5616-1G PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC5616-1G APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Formule: C₉H₇FN₂S
MW: 194,229 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094297
Numéro CAS: 446065-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité