2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 1210 EUR InStock
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄I
MW: 368,893 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31568566
Numéro CAS: 2227272-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité