3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenyl carbonochloridate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl] carbonochloridate
PC56280-1G PC56280-5G
APOSPC56280-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC56280-1G APOSPC56280-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,564 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093719
Numéro CAS: 95668-29-4
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité