2-Fluorophenazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57774-1G PC57774-250MG PC57774-5G
APOSPC57774-1GEA 108 EUR InStock
APOSPC57774-1G APOSPC57774-250MG APOSPC57774-5G
2-Fluorophenazine
2-Fluorophenazine
Formule: C₁₂H₇FN₂
MW: 198,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32070709
Numéro CAS: 397-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité