8-Chloro-1-fluorophenazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cloro-6-fluorophenazine
PC57776-1G PC57776-250MG PC57776-5G
APOSPC57776-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSPC57776-1G APOSPC57776-250MG APOSPC57776-5G
8-Chloro-1-fluorophenazine
8-Chloro-1-fluorophenazine
Formule: C₁₂H₆ClFN₂
MW: 232,641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32070711
Numéro CAS: 2407339-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité