6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formule: C₆HF₁₁
MW: 282,055 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C (760 mm Hg)
Densité: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156093
Numéro CAS: 1767-94-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité