1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexane-1-sulphonic acid
PC6901-1G PC6901-250MG
APOSPC6901-1GEA 720 EUR InStock
APOSPC6901-1G APOSPC6901-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Formule: C₆H₅F₉O₃S
MW: 328,153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581696
Numéro CAS: 757124-72-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité