8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 8-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol, 8-fluoro-2-methyl-4-quinolinol
PC7189-1G PC7189-500MG PC7189-5G
APOSPC7189-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC7189-1G APOSPC7189-500MG APOSPC7189-5G
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
MW: 177,175 g/mol
Point de fusion: 230…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272371
Numéro CAS: 5288-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité