3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-3-fluoropropane hydrochloride
PC8996-1G PC8996-250MG
APOSPC8996-1GEA 406 EUR InStock
APOSPC8996-1G APOSPC8996-250MG
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
3-Fluoropropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₈FN·ClH
MW: 113,562 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369956
Numéro CAS: 64068-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité