N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902322-10G PC902322-1G PC902322-5G
APOSPC902322-10GEA 502 EUR InStock
APOSPC902322-10G APOSPC902322-1G APOSPC902322-5G
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₉H₉FN₂O₂
MW: 196,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16744208
Numéro CAS: 1248276-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité