N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-4-fluorotoluene
PC902344-25G
APOSPC902344-25GEA 140 EUR InStock
APOSPC902344-25G
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline
Formule: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045064
Numéro CAS: 366-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité