7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 422 EUR InStock
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formule: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845366
Numéro CAS: 268734-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité