(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907165-1G PC907165-250MG
APOSPC907165-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC907165-1G APOSPC907165-250MG
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485905
Numéro CAS: 914095-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité