5-Chloro-4-fluoroindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-fluoro-1H-indole
PC9566-100MG PC9566-1G PC9566-250MG
APOSPC9566-100MGEA 84.1 EUR InStock
APOSPC9566-100MG APOSPC9566-1G APOSPC9566-250MG
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
5-Chloro-4-fluoroindole
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074494
Numéro CAS: 376646-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité